Learn More
4,5-Dichlorisothiazol-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10713233 1 g 1 Gramm
10069231 250 mg 250 Milligramm
10701997 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10713233 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12548DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 131947-13-2
Summenformel C4HCl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 198.017
MDL-Nummer MFCD00186468
InChI-Schlüssel ZFEHQZVNKOESSZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1244565
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-1,2-thiazol-3-Carbonsäure
SMILES C1(=C(SN=C1C(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4,5-dichloroisothiazole-3-carboxylic acid, 4,5-dichloro-isothiazole-3-carboxylic acid, 3-isothiazolecarboxylicacid, 4,5-dichloro, dichloro-1,2-thiazole-3-carboxylic acid, acmc-1bwzv, 3-isothiazolecarboxylicacid,4,5-dichloro, 4,5-dichloro-3-isothiazolecarboxylic acid
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 97%