Learn More
4,5-Dichlorophthalsäureanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30371089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30371089 5 g
30370087 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30371089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4739635G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 942-06-3
Summenformel C8H2Cl2O3
Molekulargewicht (g/mol) 217.01
Synonym 5,6-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
IUPAC-Name 5,6-Dichlor-2-Benzofuran-1,3-Dion
SMILES Clc1cc2C(=O)OC(=O)c2cc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H2Cl2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
Formelmasse 215.9381