Learn More
4,5-Dichlorpyridazin-3(2H)-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044612
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11301907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07413.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 932-22-9 | C4H2Cl2N2O | 164.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 932-22-9
Summenformel C4H2Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.97
MDL-Nummer MFCD00051504
InChI-Schlüssel VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dichloro-3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloropyridazin-3 2h-one, 3 2h-pyridazinone, 4,5-dichloro, 4,5-dichloropyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-2h-pyridazin-3-one, 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one, 4,5-dichloro-pyridazin-3-ol, 4,5-dichloro-3-pyridazinol
PubChem CID 73247
SMILES ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dichloropyridazin-3(2H)-one
Schmelzpunkt 200°C to 204°C
Menge 5 g
Beilstein 120959
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-1H-Pyridazin-6-on
Formelmasse 164.98
Reinheit (%) 98%