Learn More
4,5-Dicyan-2-phenylimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15405008 2 g 2 Gramm
15415008 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15405008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58800.04
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 50847-06-8 | Molecular Formula: C11H6N4 | Molecular Weight: 194.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50847-06-8
Summenformel C11H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 194.20
MDL-Nummer MFCD05863325
InChI-Schlüssel PGSHQANDAMACEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenyl-4,5-dicyanoimidazole, 2-phenylimidazole-4,5-dicarbonitrile, phenylimidazoledicarbonitrile, 2-phenyl-1h-imidazol-4,5-dikohlenitrile, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile,2-phenyl, 1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile, 2-phenyl
PubChem CID 820939
IUPAC-Name 2-Phenyl-1H-Imidazol-4,5Dicarbonitril
SMILES N#CC1=C(N=C(N1)C1=CC=CC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Menge 2 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 97%