Learn More
4,5-Difluor-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492188 1 g 1 Gramm
15412198 250 mg 250 Milligramm
15402198 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492188 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55830.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 78056-39-0 | C6H4F2N2O2 | 174.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78056-39-0
Summenformel C6H4F2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.11
MDL-Nummer MFCD00010876
InChI-Schlüssel WDMCABATCGQAKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-6-nitroaniline, benzenamine, 4,5-difluoro-2-nitro, 4,5-difluoro-2-nitro-aniline, 4,5-difluoro-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-difluoroaniline, 2-amino-4,5-difluoronitrobenzene, 4,5-difluoro-2-nitro-phenylamine, 4,5-difluoro-2-nitrobenzenamine, pubchem2121, acmc-209pdb
PubChem CID 157151
IUPAC-Name 4,5-Difluor-2-Nitroanilin
SMILES NC1=CC(F)=C(F)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 107°C to 108°C
Menge 1 g
Beilstein 2723242
Formelmasse 174.11
Reinheit (%) 98%