Learn More
4,5-Difluorsalicylaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475427 250 mg 250 Milligramm
15465427 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32680.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 199287-52-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 199287-52-0
Summenformel C7H4F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD08458005
InChI-Schlüssel HRLWPXGNZQEUHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehyde, 4,5-difluorosalicylaldehdye, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy, benzaldehyde, 4,5-difluoro-2-hydroxy-9ci, pubchem11007, 4,5-difluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, 4,5-bis fluoranyl-2-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 15434553
IUPAC-Name 4,5-difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC(F)=C(F)C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluorosalicylaldehyde
Schmelzpunkt 68°C to 72°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 158.11
Reinheit (%) 98%