Learn More
4,5-Dihydro-6-oxim-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2,6,7(1H)-trion, TRC
Artikelnummer. 30377840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377840 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377840 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44984525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydro-6-oxime-imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepine-2,6,7(1H)-trione
CAS 92260-82-7
Summenformel C11H9N3O3
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H9N3O3/c15-10-6-2-1-3-7-9(6)14(11(16)12-7)5-4-8(10)13-17/h1-3,17H,4-5H2,(H,12,16)/b13-8+
SMILES O\N=C\1/CCN2C(=O)Nc3cccc(C1=O)c23
Molekulargewicht (g/mol) 231.21
Formelmasse 231.0644