Learn More
4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339025 25 mg 25 Milligramm
11349025 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14169.MB
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 437-64-9 | C16H12O5 | 284.267 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 437-64-9
Summenformel C16H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 284.267
MDL-Nummer MFCD00017452
InChI-Schlüssel JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym genkwanin, gengkwanin, 4',5-dihydroxy-7-methoxyflavone, 5,4'-dihydroxy-7-methoxyflavone, 7-o-methylapigenin, 7-methylapigenin, apigenin 7-methyl ether, puddumetin, gonkwanin, unii-5k3i5d6b2b
PubChem CID 5281617
ChEBI CHEBI:75718
IUPAC-Name 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-on
SMILES COC1=CC(=C2C(=C1)OC(=CC2=O)C3=CC=C(C=C3)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5-Dihydroxy-7-methoxyflavone
Schmelzpunkt 288°C to 290°C
Menge 25 mg
Beilstein 292549
Formelmasse 284.27
Reinheit (%) 97%