Learn More
4,5-Dimethyl-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline |
| Schmelzpunkt | 138°C to 143°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2209637 |
| Formelmasse | 166.18 |
| Reinheit (%) | 97% |