missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dimethyl-2-Nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. p-7022671
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
11423007 5 g 5 Gramm
11433007 25 g 25 Gramm
11443007 100 g 100 Gramm
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11423007

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A15556.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 6972-71-0 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 6972-71-0
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00007811
InChI-Schlüssel PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-nitro-3,4-xylidine, benzenamine, 4,5-dimethyl-2-nitro, 3,4-xylidine, 6-nitro, 2-nitro-4,5-dimethylaniline, 4,5-dimethyl-2-nitrophenylamine, 2-nitro-4,5-xylidine, 3,4-dimethyl-6-nitroaniline, acmc-20amrx, 3, 6-nitro, 4-amino-5-nitro-o-xylene
PubChem CID 81445
IUPAC-Name 4,5-dimethyl-2-nitroanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C)[N+](=O)[O-])N

Specifications

Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2209637
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.