Learn More
4,5-Dimethylthiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499692
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499692 5 g 5 Gramm
11409702 25 g 25 Gramm
11419702 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499692 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10785.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3581-91-7 | C5H7NS | 113.178 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3581-91-7
Summenformel C5H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 113.178
MDL-Nummer MFCD00005336
InChI-Schlüssel UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
IUPAC-Name 4,5-Dimethyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=C(SC=N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethylthiazole
Dichte 1.07
Siedepunkt 157°C to 158°C
Flammpunkt 51°C (123°F)
Brechungsindex 1.521
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 105694
Formelmasse 113.18
Reinheit (%) 98%