Learn More
4,5-Dimethylthiophen-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15483757 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15483757 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27712.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
CAS 5928-48-3
Dichte 1.179
Siedepunkt 82°C to 85°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H8OS
Brechungsindex 1.579
MDL-Nummer MFCD02093897
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym 4,5-dimethylthiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, acmc-20amru, pubchem20559, 2,3-dimethyl-5-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl-2-thiophene carboxaldehyde
InChI-Schlüssel QSBBXKVGLJSGAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=C1)C=O)C
IUPAC-Name 4,5-Dimethylthiophen-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 140.2
PubChem CID 2733926
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 97%