Learn More
4,5-Diphenylimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492767 25 g 25 Gramm
11482767 5 g 5 Gramm
11402777 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14939.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 668-94-0 | C15H12N2 | 220.28 g/mol
4,5-Diphenylimidazole is used as a precursor for azo dyes such as 2-(quinolylazo)-4,5-diphenylimidazole . It is also used to determine metal ions by spectrophotometrically. It acts as a chromogenic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Diphenylimidazol wird als Vorstufe für Azofarbstoffe wie 2-(Chinolylazo)-4,5-diphenylimidazol verwendet. Es wird auch zur Bestimmung von Metallionen mittels spektrophotometrischer Verfahren eingesetzt. Es fungiert als chromogenes Reagenz.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 668-94-0
Summenformel C15H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 220.28
MDL-Nummer MFCD00005198
InChI-Schlüssel CPHGOBGXZQKCKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-diphenylimidazole, diphenylimidazole, 1h-imidazole, 4,5-diphenyl, imidazole, 4,5-diphenyl, dsstox_cid_25700, dsstox_rid_81072, dsstox_gsid_45700, 4,5-diphenyl-1h-imidazol, imidazole,5-diphenyl, 4,5-diphenylglyoxaline
PubChem CID 69588
IUPAC-Name 4,5-Diphenyl-1H-Imidazol
SMILES N1C=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Diphenylimidazole
Schmelzpunkt 230°C to 234°C
Menge 25 g
Beilstein 157587
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 220.28
Reinheit (%) ≥98%