Learn More
4,5-Epoxid-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17Alpha-pregn-20-yn-3-eins, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,5-Epoxy-13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregn-20-yn-3-one |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-19-10-7-14-13(15(19)9-11-20(19,23)4-2)8-12-21-16(14)5-6-17(22)18(21)24-21/h2,13-16,18,23H,3,5-12H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,18?,19+,20+,21?/m1/s1 |
| Formelmasse | 328.2038 |