missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Imidazoldicarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023835
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453378 5 g 5 Gramm
11463378 25 g 25 Gramm
11473378 100 g 100 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11453378

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17783.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 570-22-9 | C5H4N2O4 | 156.10 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 570-22-9
Summenformel C5H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 156.10
MDL-Nummer MFCD00005200
InChI-Schlüssel ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-imidazoledicarboxylic acid, imidazole-4,5-dicarboxylic acid, glyoxalinedicarboxylic acid, 4,5-dicarboxyimidazole, 4,5-imidazoledicarboxylate, glycoxalinedicarboxylic acid, alpha-beta-imidazolecarboxylic acid, alpha,beta-imidazoledicarboxylic acid, 4.5-imidazoledicarboxylic acid, 4,5-imidazole dicarboxylic acid
PubChem CID 68442
IUPAC-Name 1H-Imidazol-4,5-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C(N=CN1)C(O)=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼283°C (decomposition)
Dichte 1.749
Menge 5 g
Beilstein 147774
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.