Learn More
4(5)-Imidazolmethanolhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048064
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11406900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20182.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 32673-41-9 | C4H7ClN2O | 134.56 g/mol
It has been used in the studies on some heterocyclic ligands showing linked ionization effects. 4-(Hydroxymethyl)imidazole HCl has been used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde in den Studien zu einigen heterocyclischen Liganden mit verknüpften Ionisationseffekten verwendet. 4-(Hydroxymethyl)imidazol-HCl wurde bei der Synthese von Imidazol-haltigen peptidomimetischen Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32673-41-9
Summenformel C4H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 134.56
MDL-Nummer MFCD00012697
InChI-Schlüssel WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
IUPAC-Name 1H-Imidazol-5-ylmethanol;hydrochlorid
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride
Schmelzpunkt 104°C to 108°C
Menge 5 g
Beilstein 3562041
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 134.57
Reinheit (%) ≥98%