Learn More
4(5)-Iodimidazol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399006
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399006 5 g 5 Gramm
11309016 250 mg 250 Milligramm
11389006 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20184.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71759-89-2 | C3H3IN2 | 193.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71759-89-2
Summenformel C3H3IN2
Molekulargewicht (g/mol) 193.98
MDL-Nummer MFCD01632213
InChI-Schlüssel BHCMXJKPZOPRNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-iodoimidazole, 4-iodo-1h-imidazole, 4 5-iodoimidazole, 4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo, 5-iodoimidazole, 4-iodo-imidazole, sftheqvilimkp@
PubChem CID 606522
IUPAC-Name 5-Iod-1H-Imidazol
SMILES IC1=CN=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4(5)-Iodoimidazole
Schmelzpunkt 135°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 1616
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 193.96
Reinheit (%) 94%