Learn More
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10197842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10197842 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10094322 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10197842 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34801DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 95124-68-8
Summenformel C10H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.185
MDL-Nummer MFCD06797475
InChI-Schlüssel DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, acmc-209xiw, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzoicacid
PubChem CID 7127808
IUPAC-Name 4-(5-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-3-yl)Benzoesäure
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 97%