Learn More
4',5'-Methylendioxy-2'-nitroacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342657 5 g 5 Gramm
11332657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342657 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L11841.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56136-84-6 | C9H7NO5 | 209.157 g/mol
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone is used as an intermediate in organic syntheses and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′,5′-Methylendioxy-2′-Nitroacetophenon wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56136-84-6
Summenformel C9H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.157
MDL-Nummer MFCD00053045
InChI-Schlüssel BQONDGIXVHVIIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 4',5'-methylenedioxy-2'-nitroacetophenone, 4,5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 1-6-nitrobenzo d 1,3 dioxol-5-yl ethanone, 1-6-nitro-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethan-1-one, 1-6-nitro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl ethanone, 5-acetyl-6-nitro-1,3-benzodioxole, 4.5-methylenedioxy-2-nitroacetophenone, 5-acetyl-6-nitro-2h-benzo d 1,3-dioxolene
PubChem CID 92022
IUPAC-Name 1-(6-Nitro-1,3-Benzodioxol-5-yl)Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])OCO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Schmelzpunkt 121°C to 123°C
Menge 5 g
Beilstein 199756
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 209.16
Reinheit (%) 98%