missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[5-(Trifluormethyl)pyrid-2-yl]benzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10411324
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10411324

Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53001DA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzoic acid
CAS 223127-47-7
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H8F3NO2
MDL-Nummer MFCD09817475
Menge 1 g
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzoic acid, benzoic acid,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethylpyridin-2-yl benzoic acid, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarboxylic acid
InChI-Schlüssel FSLUYPHZCSKJJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=NC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 267.21
PubChem CID 22730671
Formelmasse 267.21
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt