Learn More
{4-[5-(Trifluormethyl)-pyrid-2-yl]-phenyl}-methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10608534
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10608534 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10612675 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10608534
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53013CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-74-7
Summenformel C13H11F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 252.24
MDL-Nummer MFCD09817478
InChI-Schlüssel XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 24229534
IUPAC-Name [4-[5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Phenyl]Methanamin
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 252.24
Reinheit (%) 97%