Learn More
4-[5-(Trifluormethyl)-pyridin-2-yl]-benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 251.21 |
| Reinheit (%) | 90% |