Learn More
4-[5-(Trifluormethyl)-pyridin-2-yl]-benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3522525
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11396775 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10346234 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11396775
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC53004CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 871252-64-1
Summenformel C13H8F3NO
Molekulargewicht (g/mol) 251.208
MDL-Nummer MFCD06797372
InChI-Schlüssel SBXWMOPSHGIWEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-benzenecarbaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzaldehyde, 4-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbaldehyde
PubChem CID 2763359
IUPAC-Name 4-[5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzaldehyde
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 251.21
Reinheit (%) 90%