Learn More
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420638
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15420638 1 g 1 Gramm
15440638 250 mg 250 Milligramm
15430638 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15420638
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54315.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278.36 g/mol
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(6-Amin-3-pyridyl)-1-bocpiperazin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 571188-59-5
Summenformel C14H22N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.36
MDL-Nummer MFCD11594962
InChI-Schlüssel RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11737525
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Menge 1 g
Beilstein 10173494
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formelmasse 278.35
Reinheit (%) 97%