Learn More
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430638 5 g 5 Gramm
15440638 250 mg 250 Milligramm
15420638 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430638 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54315.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 571188-59-5 | C14H22N4O2 | 278.36 g/mol
4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(6-Amin-3-pyridyl)-1-bocpiperazin wird als Zwischenprodukt in der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 571188-59-5
Summenformel C14H22N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 278.36
MDL-Nummer MFCD11594962
InChI-Schlüssel RMULRXHUNOVPEI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11737525
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CN=C(N)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(6-Amino-3-pyridyl)-1-Boc-piperazine
Menge 5 g
Beilstein 10173494
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym tert-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-aminopyridin-3-yl piperazine, tert-butyl 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, 4-6-amino-3-pyridyl-1-boc-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-amino-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-6-amino-3-pyridyl piperazine, t-butyl 4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl4-6-aminopyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 4-6-amino-3-pyridyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formelmasse 278.35
Reinheit (%) 97%