Learn More
4',6 -Diamidino-2 -Phenylindoldihydrochlorid, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11421021 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11421021 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11421021 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215757410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.90 €
    105.00 € / 10 Milligramm
    Sparen 13.90 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 28718-90-3
Summenformel C16H17Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 350.25
MDL-Nummer MFCD00012681
InChI-Schlüssel FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4',6-Diamidino-2-phenylindol Dihydrochlorid, DAPI-Dihydrochlorid, 2-4-Carbamimidoylphenyl-1H-indol-6-carboximidamid Dihydrochlorid, MDAI-Hydrochlorid, DAPI-Hydrochlorid, 2-Phenylindol-4',6-dicarboxamidin-dihydrohydrochlorid Hydrat, 2-4-Amidinophenyl-6-indolcarbamidin Dihydrochlorid, 4′,6-Diamidino-2-phenylindol, 2 HCl, ccris 8836
PubChem CID 160166
IUPAC-Name Dihydrogen-2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indol-6-carboximidamiddichlorid
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4',6-Diamidino-2-Phenylindoldihydrochlorid
Farbe Gelb bis orange
Prozentgehaltsbereich > 98 %
Menge 10 mg
Formelmasse 350.2
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4',6-Diamidino-2-phenylindole Dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: DAPI dihydrochloride