Learn More
4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327866 5 g 5 Gramm
11317866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13064.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 645-92-1 | C3H5N5O | 127.107 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-92-1
Summenformel C3H5N5O
Molekulargewicht (g/mol) 127.107
MDL-Nummer MFCD00023186
InChI-Schlüssel MASBWURJQFFLOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammeline, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol, ammelin, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4,6-diamino, 2,4-diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, cyanurodiamide, 2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-one, 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2 1h-one, unii-lc8g9556q0, s-triazin-2-ol, 4,6-diamino
PubChem CID 12583
ChEBI CHEBI:28646
IUPAC-Name 2,6-Diamino-1H-1,3,5-Triazin-4-on
SMILES C1(=NC(=O)N=C(N1)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
Menge 5 g
Beilstein 5570
Formelmasse 127.11
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch