Learn More
4,6-Dibrompyrimidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322279
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322279 5 g 5 Gramm
11312279 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322279 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27254.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36847-10-6 | C4H2Br2N2 | 237.88 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36847-10-6
Summenformel C4H2Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 237.88
MDL-Nummer MFCD00233946
InChI-Schlüssel CEPVZSXIONCAJV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20085404
IUPAC-Name 4,6-Dibrompyrimidin
SMILES BrC1=CC(Br)=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dibromopyrimidine
Schmelzpunkt 49°C to 52°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Synonym 4,6-dibromo-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dibromo, 4,6-dibromopyrimydine, pyrimidine,4,6-dibromo, acmc-1adp1
Formelmasse 237.88
Reinheit (%) 95%