Learn More
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin-5-amin, Mikromol™
Artikelnummer. 17914386
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914386 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17914386 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1278.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin-5-amin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
CAS 39906-04-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H5 Cl2 N3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 5-Pyrimidinamine, 4,6-dichloro-2-methyl-, Pyrimidine, 5-amino-4,6-dichloro-2-methyl- (6CI), 4,6-Dichloro-2-methyl-5-pyrimidinamine, 2-Methyl-4,6-dichloro-5-aminopyrimidine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-amine, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidin-5-ylamine, 5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
InChI-Formel InChI=1S/C5H5Cl2N3/c1-2-9-4(6)3(8)5(7)10-2/h8H2,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)c(N)c(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin-5-Amin
Molekulargewicht (g/mol) 178.02
Menge 25 mg
Formelmasse 176,9861 g/mol