Learn More
4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355569
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11355569 1 g 1 Gramm
11365569 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11355569
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50493.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1780-26-3 | C5H4Cl2N2 | 163.001 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1780-26-3
Summenformel C5H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 163.001
MDL-Nummer MFCD00090472
InChI-Schlüssel FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
PubChem CID 234997
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin
SMILES CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%