Learn More
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin, Mikromol™
Artikelnummer. 17921676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17921676 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17921676 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3451.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS 1780-26-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 Cl2 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3
SMILES Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 163
Menge 25 mg
Formelmasse 161,9752 g/mol