Learn More
4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine |
| CAS | 1780-26-3 |
| Summenformel | C5 H4 Cl2 N2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-, 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 2-Methyl-4,6-dichloropyrimidine, NSC 35923 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2/c1-3-8-4(6)2-5(7)9-3/h2H,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 163 |
| Formelmasse | 161.9752 |