Learn More
4,6-Dichlor-2-(methylthio)-pyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665792 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10665792 5 g Glasflasche 5 Gramm
10791355 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665792 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 163030050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6299-25-8 | C5H4Cl2N2S | 195.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6299-25-8
Summenformel C5H4Cl2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.07
MDL-Nummer MFCD00006086
InChI-Schlüssel FCMLONIWOAGZJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-methylthio pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthiopyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methylthio, 4,6-dichloro-2-methylsulfanyl pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine methyl sulphide, 2-methylthio-4,6-dichloropyrimidine, pubchem21477
PubChem CID 80531
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylsulfanylpyrimidin
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 42.0°C
Farbe Orange oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 135.0°C to 136.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23, 371
Formelmasse 195.07
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.