Learn More
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30386388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30386388 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30386388 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43558025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 6299-25-8
Summenformel C5 H4 Cl2 N2 S
Menge 25 g
Synonym 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
SMILES CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-Methylsulfanylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 195.07
Formelmasse 193.9472