Learn More
4,6-Dichlor-2-(trifluormethyl)-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11956571 5 g 5 Gramm
11946571 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11956571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 705-24-8 | Molecular Formula: C5HCl2F3N2 | Molecular Weight: 216.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 705-24-8
Summenformel C5HCl2F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 216.97
MDL-Nummer MFCD08436597
InChI-Schlüssel QFWVAJQVYBRTCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl-pyrimidine, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-trifluoromethyl, pubchem19441, ksc496e6h, 4 pound not6-dichloro-2-trifluoromethylpyrimidine
PubChem CID 15713197
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-(Trifluormethyl)Pyrimidin
SMILES FC(F)(F)C1=NC(Cl)=CC(Cl)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Siedepunkt 50°C to 52°C (5.3 mbar)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 216.98
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.