Learn More
4,6-Dichlor-5-(2-Methoxyphenoxid)-2,2'-Bipyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30138048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138048 1 g 1 Gramm
17932035 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4349101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150728-13-5
Summenformel C15 H10 Cl2 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 349.17
Synonym 2,2'-Bipyrimidine, 4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-dipyrimidine, 4,6-Dichloro-5-(o-methoxyphenoxy)-2-(2-pyrimidinyl)pyrimidine, (4,6-dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine), Bosentan Related Compound D
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-5-(2-Methoxyphenoxy)-2-Pyrimidin-2-ylpyrimidin
SMILES COc1ccccc1Oc2c(Cl)nc(nc2Cl)c3ncccn3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2'-bipyrimidine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H10Cl2N4O2/c1-22-9-5-2-3-6-10(9)23-11-12(16)20-15(21-13(11)17)14-18-7-4-8-19-14/h2-8H,1H3
Formelmasse 348.0181