Learn More
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine |
| Schmelzpunkt | 50°C to 56°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 179.01 |
| Reinheit (%) | 97% |