Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490748 25 g 25 Gramm
15470748 1 g 1 Gramm
15480748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54449.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5305-40-8 | C5H2Cl2N2O | 176.98 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde is used as a substrate in the synthesis of N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd wird als Substrat bei der Synthese von N-terminalen Surrogaten in Aminsäure- und Peptid-Analoga verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5305-40-8
Summenformel C5H2Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.98
MDL-Nummer MFCD02257701
InChI-Schlüssel XQSJHQXYQAUDFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-di chloro pyrimidine-5-aldehyde, 4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, zlchem 524, pubchem2117
PubChem CID 819691
IUPAC-Name 4,6-Dichlorpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES ClC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 66°C to 71°C
Menge 25 g
Formelmasse 175.99
Reinheit (%) 97%