Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7036194
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15470748
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H54449.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5305-40-8 | C5H2Cl2N2O | 176.98 g/mol
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde is used as a substrate in the synthesis of N-terminal surrogate in amino acid and peptide analogues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxaldehyd wird als Substrat bei der Synthese von N-terminalen Surrogaten in Aminsäure- und Peptid-Analoga verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5305-40-8
Summenformel C5H2Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 176.98
MDL-Nummer MFCD02257701
InChI-Schlüssel XQSJHQXYQAUDFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4,6-dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-5-formylpyrimidine, 4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4,6-di chloro pyrimidine-5-aldehyde, 4,6-dichlorpyrimidin-5-carbaldehyd, zlchem 524, pubchem2117
PubChem CID 819691
IUPAC-Name 4,6-Dichlorpyrimidin-5-Carbaldehyd
SMILES ClC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 66°C to 71°C
Menge 1 g
Formelmasse 175.99
Reinheit (%) 97%