Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxylsäure wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 192.99 |
| Reinheit (%) | 95% |
| Physikalische Form | Fest |