Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloropyrimidine |
| CAS | 1193-21-1 |
| Summenformel | C4 H2 Cl2 N2 |
| Menge | 50 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)ncn1 |
| IUPAC-Name | 4,6-Dichlorpyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.98 |
| Formelmasse | 147.9595 |