Learn More
4,6-Dihydroxy-2-Mercaptopyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020648
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400573 25 g 25 Gramm
11410573 100 g 100 Gramm
11420573 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12681.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-17-6
Summenformel C4H4N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.15
MDL-Nummer MFCD00006674
InChI-Schlüssel RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
PubChem CID 2723628
ChEBI CHEBI:33202
IUPAC-Name 2-Sulfanyliden-1,3-diazinan-4,6-dion
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Schmelzpunkt >300°C
pH 1.8
Menge 25 g
Beilstein 120663
Formelmasse 144.15
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidin