Learn More
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418813
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11418813 10 g 10 Gramm
11428813 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418813 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10535.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 40497-30-1 | C5H6N2O2 | 126.12 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine is used in the preparation of 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dihydroxy-2-Methylpyrimidin wird bei der Herstellung von 4,6-Dichloro-2-Methylpyrimidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40497-30-1
Summenformel C5H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
MDL-Nummer MFCD00006104,MFCD00205627,MFCD20486784
InChI-Schlüssel BPSGVKFIQZZFNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4,6-diol, 2-methyl-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-methyl-4,6-pyrimidinediol, 2-methyl-1h,5h-pyrimidine-4,5-dione, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4,6-dihydroxy pyrimidine, 6-hydroxy-2-methyl-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 222672
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-1H-Pyrimidin-6-on
SMILES CC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Schmelzpunkt >360°C
Menge 10 g
Beilstein 115646
Löslichkeitsinformationen Soluble in sodium hydroxide.
Formelmasse 126.12
Reinheit (%) 99%