Learn More
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine is used in the preparation of 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dihydroxy-2-Methylpyrimidin wird bei der Herstellung von 4,6-Dichloro-2-Methylpyrimidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,6-Dihydroxy-2-Methylpyrimidin wird bei der Herstellung von 4,6-Dichloro-2-Methylpyrimidin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Natriumhydroxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine |
| Schmelzpunkt | >360°C |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 115646 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in sodium hydroxide. |
| Formelmasse | 126.12 |
| Reinheit (%) | 99% |