Learn More
4',6-Dihydroxy-3',5-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyd, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4',6-Dihydroxy-3',5-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde |
| CAS | 1141892-37-6 |
| Summenformel | C15H14O5 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-19-13-7-10(3-4-12(13)17)11-5-9(8-16)6-14(20-2)15(11)18/h3-8,17-18H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)c2cc(C=O)cc(OC)c2O |
| IUPAC-Name | 4-Hydroxy-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-5-methoxybenzaldehyd |
| Molekulargewicht (g/mol) | 274.27 |
| Formelmasse | 274.084 |