Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30388652
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388652 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388652 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4537505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
CAS 2164-83-2
Summenformel C4 H3 N3 O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3N3O4/c8-3-2(7(10)11)4(9)6-1-5-3/h1H,(H2,5,6,8,9)
SMILES Oc1ncnc(O)c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 5-Nitropyrimidin-4,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 157.08
Formelmasse 157.0124