Learn More
4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]Pyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30137149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137149 5 g 5 Gramm
18040830 250 mg 250 Milligramm
18061530 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137149 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4545505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2465-59-0
Summenformel C5 H4 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.11
Synonym Oxypurinol, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H,7H)-dione, 4H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6(5H)-dione, 1,7-dihydro- (6CI), 1H,3H,9H-Alloxanthine, 1H,4H,5H,6H,7H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4,6-dione, 1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-diol, 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 4,6-Dioxopyrazolo[3,4-d]pyrimidine, Alloxanthine, BW 55-5, NSC 76239, Oxipurinol, Oxoallopurinol, Oxyprim
IUPAC-Name 1,7-Dihydropyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4,6-Dion
SMILES O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxypurinol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
Formelmasse 152.0334