Learn More
4,6-Dihydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30379506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379506 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379506 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45460525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxypyrimidine
CAS 1193-24-4
Summenformel C4 H4 N2 O2
Menge 25 g
Synonym 4(3H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy-, 4(1H)-Pyrimidinone, 6-hydroxy- (8CI,9CI), 4,6-Pyrimidinediol (6CI), 6-Hydroxy-4(3H)-pyrimidinone, 4,6-Dihydroxypyrimidine, 6-Hydroxypyrimidin-4(3H)-one, NSC 22838
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES Oc1cc(O)ncn1
IUPAC-Name Pyrimidin-4,6-diol
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
Formelmasse 112.0273