Learn More
4,6-Dimethyl-1,3,5-Triazin-2-Amin-Hydrat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10334392 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10772873 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334392 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF02292DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-59-8
Summenformel C5H10N4O
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
MDL-Nummer MFCD00663061
InChI-Schlüssel CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
IUPAC-Name 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amin;hydrat
SMILES O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 142.17
Reinheit (%) 95%