Learn More
4,6-Dimethyl-3-Nitropyridin-2(1{H})-eins, TRC
Artikelnummer. 30408525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408525 50 mg
30391981 100 mg
30406506 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30408525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH66959550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22934-13-0
Summenformel C7H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Synonym 2-Pyridinol, 4,6-dimethyl-3-nitro- (7CI,8CI), 4,6-Dimethyl-3-nitro-2(1H)-pyridinone
IUPAC-Name 4,6-Dimethyl-3-Nitro-1H-Pyridin-2-Eins
SMILES CC1=CC(=C(C(=O)N1)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,6-dimethyl-3-nitropyridin-2(1(H))-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8N2O3/c1-4-3-5(2)8-7(10)6(4)9(11)12/h3H,1-2H3,(H,8,10)
Formelmasse 168.0535